Drukuj
(±)-α-Bromophenylacetic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
107270050 107270250 107271000
ACRO107270050EA 176 PLN
ACRO107270050 ACRO107270250 ACRO107271000
(±)-α-Bromophenylacetic acid 97%
(±)-α-Bromophenylacetic acid
Formuła: C₈H₇BrO₂
MW: 215.0440 g/mol
Temp. topnienia: 82…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004206
Numer CAS: 4870-65-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %