Drukuj
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
105980050 105980250
ACRO105980050EA 349 PLN
ACRO105980050 ACRO105980250
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone 97%
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone
Formuła: C₁₄H₁₂O₂
Temp. topnienia: 148…151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002360
Numer CAS: 2491-32-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
HPLC ≥96.0 %