Drukuj
6-Aminonicotinamide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 6-Aminopyridine-3-carboxamide
104150010 104150050
ACRO104150010EA 428 PLN
ACRO104150010 ACRO104150050
6-Aminonicotinamide 98%
6-Aminonicotinamide
Formuła: C₆H₇N₃O
MW: 137.14 g/mol
Temp. topnienia: 245…248 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006327
Numer CAS: 329-89-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to light grey Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 245 to 248 °C
HPLC ≥97.5 %