Drukuj
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Aminoindan hydrochloride, 2-Indanylamine hydrochloride
103860010 103860050 103860250
ACRO103860010EA 201 PLN
ACRO103860010 ACRO103860050 ACRO103860250
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride
Formuła: C₉H₁₂ClN
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012549
Numer CAS: 2338-18-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥90 %