Drukuj
Acetal dietylowy akroleiny 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
102770250 102771000
ACRO102770250EA 337 PLN
ACRO102770250 ACRO102771000
Acetal dietylowy akroleiny 94%
Acetal dietylowy akroleiny
Formuła: C₇H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 120…125 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –77 °C
Gęstość: 0,85 g/cm³
Temp. Zapłonu: 15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009239
Numer CAS: 3054-95-3
Jednostka: 2374
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %