Drukuj
Sięgające do kostek obuwie ochronne ESD, sznurowane, Renzo XW Mid
Dostawca: ELTEN
765861/36 765861/37 765861/38 765861/39 765861/40 765861/41 765861/42 765861/43 765861/44 765861/45 765861/46 765861/47 765861/48 765861/49 765861/50
114-8162EA 384 PLN
114-8162 114-8163 114-8164 114-8165 114-8166 114-8167 114-8168 114-6999 114-8169 114-8170 114-8171 114-8172 114-8173 114-8174 114-8175
Sięgające do kostek obuwie ochronne ESD, sznurowane, Renzo XW Mid
Obuwie i buty
Szerokie, wytrzymałe obuwie ochronne ESD wykonane z solidnej, przewiewnej skóry bydlęcej. Z pełnym, wyściełanym językiem miechowym i podeszwą Safety-Grip (3,5 mm) z tworzywa PU/PU o dwóch gęstościach i doskonałych właściwościach antypoślizgowych i samoczyszczących.
  • Climate-regulating, breathable textile lining
  • Full length fleece inlay sole (ESD Pro), black
  • Soft fleece ESD insole
  • Anatomically-shaped insole and ankle support for improved stability
  • PU scuff cap protects the leather upper
  • Puncture resistant steel midsole
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Extra wide version (XW)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects.
Kolor: czarny
Certyfikaty: DGUV 112-191; EN ISO 20345, S3, SRC.