Drukuj
Półbuty ochronne ESD, sznurowane, Dimension Pro, Ambition Boa Low
Dostawca: ELTEN
72752/36 72752/37 72752/38 72752/39 72752/40 72752/41 72752/42 72752/43 72752/44 72752/45 72752/46 72752/47 72752/48
114-7705EA 579 PLN
114-7705 114-7706 114-7707 114-7708 114-7709 114-7710 114-7711 114-7712 114-7713 114-7714 114-7715 114-7716 114-7717
Półbuty ochronne ESD, sznurowane, Dimension Pro, Ambition Boa Low
Obuwie i buty
Antypoślizgowe buty ochronne ESD wykonane z hydrofobizowanej skóry nubukowej i hydrofobizowanej tekstylnej cholewki, w pełni wyściełany język mieszkowy oraz antypoślizgowa podeszwa z TPU/PU o podwójnej gęstości (Dimension Pro).
  • Oddychająca wyściółka tekstylna, która reguluje klimat
  • Półortopedyczna wkładka o anatomicznym kształcie wspiera naturalny ruch stopy od pięty do palców
  • Wymienna wkładka; możliwe wkładki ortopedyczne
  • Podeszwa zapobiega skręcaniu i ślizganiu
  • System Boa® bez sznurowadeł i sprzączek można otwierać i zamykać jedną ręką
  • Podnosek ochronny stalowy (200 J)
Idealny do stosowania w miejscach, w których spodziewana jest ekspozycja na wilgoć.
Kolor: Czarny/żółty
Certyfikaty: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2, SRC