Drukuj
Skarpety klasyczne, SK13
Dostawca: Portwest
SK13BKR39-43 SK13BKR44-48
114-7159EA 27.9 PLN
114-7159 114-7160
Skarpety klasyczne, SK13
Odzież robocza
Robocze skarpety wykonane z czesanej bawełny 80% i nylonu 20%
  • Z powierzchnią amortyzującą zapewniającą komfort i wytrzymałość
Wysokość: 25 cm
Waga: 60 g