Drukuj
Rękawice odporne na przecięcia, uvex C500 XG
Dostawca: UVEX
6060007 6060008 6060009 6060010 6060011
112-4570EA 155 PLN
112-4570 112-4571 112-4572 112-4573 112-4574
Rękawice odporne na przecięcia, uvex C500 XG
Rękawice
These bamboo-rayon/Dyneema®/glass/polyamide gloves feature a full HPE Xtra Grip coating. The Bamboo TwinFlex® technology ensures maximum cut resistance, exceptional abrasion resistance and outstanding wearing comfort.
  • Powłoka Xtra Grip zapewnia pewny chwyt w środowiskach zaolejonych i wilgotnych
  • Pełna powłoka na dłoni, końcówkach palców i spodzie ręki
  • Najwyższa odporność na przecięcia (klasa 5)
  • Bez zawartości silikonu zgodnie z testem na pozostawianie śladów
  • Wyjątkowy komfort noszenia i czucie z technologią climazone
  • Odporne na oleje i smary
Obszary zastosowania to: przemysł samochodowy, browarniczy, metalurgiczny, szklarski, papierniczy oraz w budownictwie i przy pracach transportowych, montażowych czy konserwacyjnych. Odpowiednie do dotykowych monitorów przemysłowych.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X42C)
OEKO-Tex® Standard 100