Drukuj
Rękawice kriogeniczne, wodoodporne
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
189441 189442 189443
THBR189441EA 3240 PLN
THBR189441 THBR189442 THBR189443
Rękawice kriogeniczne, wodoodporne
Rękawice
Te wodoodporne rękawice kriogniczne idealnie nadają się do bezpiecznego przenoszenia próbek z ultra niskiego i kriogenicznego przechowywania.
  • Zapewnia ochronę przed rozpryskami
  • Wygodne, lekkie, oddychające
  • Boczne klamry zwalniające do szybkiego zakładania/zdjemowania