Drukuj
Wkładka SensiCare Sole Mid o właściwościach ortopedycznych
Dostawca: ELTEN
204081/36 204081/37 204081/38 204081/39 204081/40 204081/41 204081/42 204081/43 204081/44 204081/45 204081/46 204081/47 204081/48
114-7580EA 45.2 PLN
114-7580 114-7581 114-7582 114-7583 114-7584 114-7585 114-7586 114-7587 114-7588 114-7589 114-7590 114-7591 114-7592
Wkładka SensiCare Sole Mid o właściwościach ortopedycznych
Wkładki do butów
Semi-orthopaedic inlay sole provides individual cushioning and weight distribution, relieving pain and pressure points.
  • Wkładka o anatomicznym kształcie dopasowuje się do naturalnego ruchu stopy
  • Doskonała amortyzacja odciąża stawy i plecy
  • Przyjazne dla skóry materiały zwiększają komfort noszenia
Do użytku z obuwiem ochronnym ESD (rezystancja 10⁵ – 10⁷ omów).
Kolor: czarny/niebieski
Certyfikaty: DGUV 112-191; EN ISO 20345, EN ISO 20347