Drukuj
Akcesoria do pojemników transferowych
Dostawca: Corning
4626 4627 4628 4629
734-2919EA 1110 PLN
734-2919 734-2920 734-2921 734-2922
Akcesoria do pojemników transferowych
Kulki Mikronośniki
These polypropylene aseptic transfer screw caps prevents adventitious contamination in for microcarriers bottles during bioreactor loading.
  • Chemically resistant and heat sealable flexible tubing
  • Tubing length with connector 30" (76,2 cm)
  • Disposable and sterile (10⁻⁶ SAL)
Sposób pakowania: These caps are individually double bagged.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904