Drukuj
Wkładka SensiCare Sole Low o właściwościach ortopedycznych
Dostawca: ELTEN
204080/36 204080/37 204080/38 204080/39 204080/40 204080/41 204080/42 204080/43 204080/44 204080/45 204080/46 204080/47 204080/48
114-7567EA 45.2 PLN
114-7567 114-7568 114-7569 114-7570 114-7571 114-7572 114-7573 114-7574 114-7575 114-7576 114-7577 114-7578 114-7579
Wkładka SensiCare Sole Low o właściwościach ortopedycznych
Wkładki do butów
Semi-orthopaedic inlay sole provides individual cushioning and weight distribution, relieving pain and pressure points.
  • Wkładka o anatomicznym kształcie dopasowuje się do naturalnego ruchu stopy
  • Doskonała amortyzacja odciąża stawy i plecy
  • Przyjazne dla skóry materiały zwiększają komfort noszenia
Do użytku z obuwiem ochronnym ESD (rezystancja 10⁵ - 10⁷ Ω).
Kolor: czarny/pomarańczowy
Certyfikaty: DGUV 112-191; EN ISO 20345, EN ISO 20347