Drukuj
Wkładka do butów, ESD-PRO, dla kobiet
Dostawca: ELTEN
204056/35 204056/36 204056/37 204056/38 204056/39 204056/40 204056/41 204056/42
114-7559EA 27.3 PLN
114-7559 114-7560 114-7561 114-7562 114-7563 114-7564 114-7565 114-7566
Wkładka do butów, ESD-PRO, dla kobiet
Wkładki do butów
Antibacterial and anatomically shaped ESD insole.
  • Open cell structure of PU foam guarantees high moisture absorption
  • Activated carbon absorber reduces odour
  • Skin friendly materials improve the foot climate
For Elten Ladies shoes. Suitable for ESD safety shoes (electrical resistance of 105 to 107 Ohm).
Colour: Black