Drukuj
Jednorazowe zatyczki do uszu, uvex xact-fit detec
Dostawca: UVEX
2124.013 2124.011
111-1904EA 1510 PLN
111-1904 111-1900
Jednorazowe zatyczki do uszu, uvex xact-fit detec
Zatyczki do uszu Zatyczki do uszu, jednorazowe
The xact-fit detec to jednorazowe wykrywalne zatyczki do uszu dla obszarów produkcyjnych. Sznurek lączący poprawia praktyczność i zmiejsza ryzyko zanieczyszczenia procesu.
  • Rewolucyjna budowa zatyczek idealnie dopasowuje się do kształtu ucha, redukując jednocześnie nacisk na kanał słuchowy.
  • Trzony posiadają oznaczenie dla ucha lewego i ucha prawego, zapewniając wyższy komfort użytkowania.
  • Nie ma konieczności dotykania miękkiej pianki przed wprowadzeniem jej do ucha, co minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia.
  • Niebieski kolor zatyczek ułatwia ich identyfikację w procesie produkcyjnym.
SNR: 26 dB
EN 352-2:2002
Certyfikaty: EN 352-2:2002