Drukuj
Kaski ochronne, uvex pheos B-WR
Dostawca: UVEX
9772.930 9772.030 9772.530 9772.430 9772.230 9772.130 9772.330
111-1909EA 99 PLN
111-1909 111-1906 111-1879 111-1922 111-1921 111-1920 114-8685
Kaski ochronne, uvex pheos B-WR
Ochrona głowy Kaski ochronne
Wentylowane kaski zapewniające ochronę nawet w bardzo niskich temperaturach (do −30 °C). Zapewniają one również ochronę przed odpryskami stopionego metalu.
  • Trzy regulowane otwory wentylacyjne wspomagają przepływ powietrza i ułatwiają regulację temperatury w hełmie, przyczyniając się do podniesienia komfortu użytkowania
  • Systemy adapterów do mocowania osłon na twarz uvex, nauszników uvex oraz lamp
  • Więźba z pokrętłem umożliwiającym regulację wielkości obwodu do indywidualnych potrzeb
Rozmiar: 520 do 610 mm
EN 397, low temperature (–30 °C), and molten metal
Certyfikaty: EN 397, Niska temperatura (–30 °C), i stopione metale