Drukuj
Kask ochronny, uvex pheos IES
Dostawca: UVEX
9772.040 9772.140 9772.240 9772.340
111-1878EA 118 PLN
111-1878 111-1907 111-1908 UVEX9772.340
Kask ochronny, uvex pheos IES
Ochrona głowy Kaski ochronne
This helmet features IES, an Integrated Eyewear System, which enables users to attach pheos safety spectacles to the helmet. The spectacles can be pushed up inside the uvex pheos helmet or pulled down to sit on the nose. The sliding element is jointed so that movement of the helmet does not impact the eyewear.
  • Trzy regulowane otwory wentylacyjne wspomagają przepływ powietrza i ułatwiają regulację temperatury w hełmie, przyczyniając się do podniesienia komfortu użytkowania
  • Systemy adapterów do mocowania osłon na twarz uvex, nauszników uvex oraz lamp
  • Więźba wewnętrzna umożliwia zamocowanie okularów uvex pheos za pomocą zacisku montażowego okularów
  • Hełm może być regulowany indywidualnie za pomocą pokrętła zmieniającego szerokość
  • Zapewnia ochronę w ekstremalnie niskich temperatur –30°C i przed stopionymi metalami (rozbryzgi)
Size: 550 to 610 mm
EN 397, low temperature (–30 °C), and molten metal
Certyfikaty: EN 397, niska temperatura (–30 °C), i stopione metale.
Dodatkowe informacje: Highly reflective sticker set for all uvex pheos and uvex pheos alpine helmets. Prism foil ensures superior luminosity in low light environments.