Drukuj
Wirniki do Sorvall™ RC 12 serii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
77050 77080
SORV77050EA 0 PLN
SORV77050 SORV77080
Wirniki do Sorvall™ RC 12 serii
Wirówki Wirniki
Swinging-bucket rotors for use with the Thermo Scientific™ Sorvall™ RC12 series low-speed centrifuges.