Drukuj
Butelka, wąska szyjka, okrągła, HDPE, z zamknięciem
Dostawca: EP SCIENTIFIC
156-125W/N/LP 150-01W/N/LPM 150-01W/N/LP 156-125W/N/LPM 157-250W/N/LP 157-250W/N/LPM
EPSC156-125W/N/LPEA 5060 PLN
EPSC156-125W/N/LP EPSC150-01W/N/LPM EPSC150-01W/N/LP EPSC156-125W/N/LPM EPSC157-250W/N/LP EPSC157-250W/N/LPM
Butelka, wąska szyjka, okrągła, HDPE, z zamknięciem
Butelki i butle Butle plastikowe
Particulate-cleaned bottles used for storage of the product or high purity samples.
  • Reliable and consistent quality
  • Bulk intermediate and storage in cleanroom or controlled environment use
  • Pharmaceutical and biotech use
Bottles are double-bagged and ready to take into your cleanroom with no extra preparation. Low metals certification includes aluminum, calcium, copper, iron, potassium, magnesium, manganese, sodium and zinc at <10 ppb.
Dodatkowe informacje: Uzupełniony o certyfikat analizy.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904