Drukuj
Zestaw żelowy izolacji DNA
Dostawca: Biotium
31030-250 31030-50
31030-250EA 4200 PLN
31030-250 31030-50
Zestaw żelowy izolacji DNA
Odczynniki do kwasów nukleinowych Odczynniki i zestawy do oczyszczania kwasów nukleinowych
The DNA Gel Extraction Kit is a silica-gel, spin column based DNA extraction kit designed to purify 40 bp to 40 kb DNA fragments from agarose gels in TAE or TBE buffer.
  • Each column has a maximum binding capacity of 10 µg DNA
  • Removes GelRed™ and GelGreen™ nucleic acid gel stains
  • Purified DNA is compatible with common downstream applications such as transformation, sequencing, PCR, and restriction digests.
Dodatkowe informacje: Kit includes binding buffer, wash buffer concentrate, elution buffer, spin columns and collection tubes.