Drukuj
Mierniki wieloparametrowe, przenośne, MultiLine® Multi 3620 IDS / 3630 IDS
Dostawca: WTW
2FD560 2FD56C 2FD56G 2FD570 2FD57F 2FD57G 2FD57V
662-2051EA 8720 PLN
662-2051 662-2140 662-2141 662-2143 662-2144 662-2145 662-2146
Mierniki wieloparametrowe, przenośne, MultiLine® Multi 3620 IDS / 3630 IDS
Mierniki elektrochemiczne Mierniki pH i mierniki wieloparametrowe
Te kompaktowe, precyzyjne mierniki cyfrowe umożliwiają pomiary pH, redoks, przewodności, tlenu rozpuszczonego (DO) i mętności. Multi 3620 IDS posiada dwa wejścia pomiarowe, podczas gdy Multi 3630 IDS oferuje trzy. Kanały pomiarowe można dowolnie łączyć dla tych samych lub różnych parametrów. Ich solidna i wodoodporna konstrukcja sprawia, że ​​mierniki te są idealne do pomiarów w terenie i laboratorium.
  • Simultaneous measurement of two or three parameters
  • MultiLab® Importer software enables data acquisition via Excel®
  • QSC function for optimum tracking of
Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ Multi 3620 IDS Multi 3630 IDS
Environmentally Preferable
Zakres pomiaru pH −2,000...+20,000 −2,000...+20,000
Zakres pomiaru mV ±2500 / ±1200,0 ±2500 / ±1200,0
Zakres przewodności 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm
Koncentracja DO 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L
Kompensacja temperatury Non linear, linear, off Non linear, linear, off
Mętność - zakres 0 mg/l - 199,9 g/l 0 mg/l - 199,9 g/l
Zasilanie Charger (100 - 240 V, 50 - 60 Hz), 4×1,2 V NiMH batteries (type AA), or via Mini USB-B Charger (100 - 240 V, 50 - 60 Hz), 4×1,2 V NiMH batteries (type AA), or via Mini USB-B
Klasa ochrony IP 67 IP 67
Rejestracja danych - funkcja dziennika Manual or automatic Manual or automatic
Możliwość rejestrowania danych 500 (manual), 10000 (automatic) 500 (manual), 10000 (automatic)
Outputs Mini-USB-B, USB-A Mini-USB-B, USB-A
Wejście 2 3
W×D×H 180×80×55 mm 180×80×55 mm
Weight 0,4 kg 0,4 kg