Drukuj
Wzorce lepkości, do ogólnego użytku
Dostawca: CANNON INSTRUMENT
9727-C45 9727-C55-500ML
CANN9727-C45EA 2150 PLN
CANN9727-C45 CANN9727-C55-500ML
Wzorce lepkości, do ogólnego użytku
Standardy Wzorce wiskozymetryczne
These certified standards are useful for calibration and verification procedures.
  • It is suitable for all types of viscometers
  • Viscosity data quoted at 20 °C
  • It also helps ensures the reliability of measurements
Certyfikaty: Meets the precision specifications of ASTM D 445/446 and ISO 3104/3105, and are traceable to the NIST.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable