Drukuj
Pojemniki, z szeroką szyją, szkło depirogenowane
Dostawca: EP SCIENTIFIC
130-04C/PF 130-04A/PF 132-16C/PF 130-04C/TL/PF 131-08A/PF 131-08C/PF 130-02C/PF C20-02A/PF
EPSC130-04C/PFEA 2460 PLN
EPSC130-04C/PF EPSC130-04A/PF EPSC132-16C/PF EPSC130-04C/TL/PF EPSC131-08A/PF EPSC131-08C/PF EPSC130-02C/PF EPSCC20-02A/PF
Pojemniki, z szeroką szyją, szkło depirogenowane
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
Clear or amber glass with closure.
  • Packaging and storing articles that will be terminally sterilized
  • Storage of laboratory reagents and medias
  • Sample storage and water sampling
  • Meet endotoxin levels of less than 0,06 EU/ml
Dodatkowe informacje: It is supplied with certificate of analysis.