Drukuj
Butelki, szeroka szyja, szkło depirogenowane
Dostawca: EP SCIENTIFIC
133-32C/PF 122-16A/PF 123-32A/PF 123-40A/PF 123-80A/PF 121-08A/PF 117-2L/PF 117-4L/PF C20-04A/PF
EPSC133-32C/PFEA 2360 PLN
EPSC133-32C/PF EPSC122-16A/PF EPSC123-32A/PF EPSC123-40A/PF EPSC123-80A/PF EPSC121-08A/PF EPSC117-2L/PF EPSC117-4L/PF EPSCC20-04A/PF
Butelki, szeroka szyja, szkło depirogenowane
Butelki i butle Butelki szklane
Bezbarwne lub oranżowe szkło z zamknięciem.
  • Pakowanie i przechowywania artykułów, które będą ostatecznie sterylizowane.
  • Przechowywanie odczynników laboratoryjych i mediów.
  • Przechowywanie próbek i pobór próbek wody.
  • Spełnia poziomy endotoksyn poniżej 0,06 EU/ml
Particle-certified glass containers are tested and certified to meet the low particle criteria; assembled to contain as few as five particles per milliliter >0,5 µm.
Recommended for low particle applications. Individual bottles double bagged to maintain integrity until point of use.
Informacje do zamówienia: Custom cleaning services for additional applications are available; contact your Avantor sales representative for more information.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z certyfikatem analizy