Drukuj
Chloroform ≥99.8% stabilised ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: w etanolu
423550250 423555000 423550010 423550025 423550251
ACRO423550250EA 186 PLN
ACRO423550250 ACRO423555000 ACRO423550010 ACRO423550025 ACRO423550251
Chloroform ≥99.8% stabilised ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Chloroform
Formuła: CHCl₃
Temp. Wrzenia: 61 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 1,48 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000826
Numer CAS: 67-66-3
Jednostka: 1888
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Boiling point 60 to 62 °C
Density (20/4 °C) 1.474 to 1.483
GC ≥99.80 % (Excluding stabilizer)
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.5 to 1.0 % Ethanol
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Free chlorine (Cl) Passes test
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Acid and chloride Passes test
Acetone and aldehyde Passes test