Drukuj
3-Bromo-2-methyl-1-propene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromo-2-methylpropene, 2-Methyl-2-propenyl Bromide, 2-Methylallyl Bromide
427650050 427650250
ACRO427650050EA 395 PLN
ACRO427650050 ACRO427650250
3-Bromo-2-methyl-1-propene 97%
3-Bromo-2-methyl-1-propene
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formuła: C₄H₇Br
Temp. Wrzenia: 94…95 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,339 g/cm³
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00134155
Numer CAS: 1458-98-6
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx 500 ppm hydroquinone