Drukuj
2-(3-Aminophenyl)acetic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Aminophenylacetic acid
427610010 427610100
ACRO427610010EA 230 PLN
ACRO427610010 ACRO427610100
2-(3-Aminophenyl)acetic acid 97%
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.1626 g/mol
Temp. topnienia: 147…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075058
Numer CAS: 14338-36-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 154 °C
HPLC ≥96.0 %