Drukuj
DL-Pantolactone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
427590250 427591000
ACRO427590250EA 278 PLN
ACRO427590250 ACRO427591000
DL-Pantolactone 97%
DL-Pantolactone
Appearance: White to light yellow Powder
Formuła: C₆H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 246 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 74…78 °C
Temp. Zapłonu: 122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064333
Numer CAS: 79-50-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
GC ≥96.0 %
UV at 240 nm A: ≤0.05
Titration after Ion exchange ≥98.0 %