Drukuj
Tryptoline 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
427580010 427580050
ACRO427580010EA 252 PLN
ACRO427580010 ACRO427580050
Tryptoline 98%
Tryptoline
Appearance: White to orange to brown Powder
Formuła: C₁₁H₁₂N₂
Temp. topnienia: 206…208 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004954
Numer CAS: 16502-01-5
Jednostka: 3263
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure