Drukuj
Isovaleronitrile 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isobutyl Cyanide
427560050 427560250
ACRO427560050EA 285 PLN
ACRO427560050 ACRO427560250
Isovaleronitrile 98%
Isovaleronitrile
Appearance: Clear colorless Liquid
Formuła: C₅H₉N
MW: 83.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 128…130 °C (730 mmHg)
Gęstość: 0.795 g/cm³
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001944
Numer CAS: 625-28-5
Jednostka: 1992
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %