Drukuj
3-Butenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
427461000 427468000
427461000.EA 2350 PLN
427461000. 427468000.
3-Butenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
3-Butenylmagnesium bromide
Appearance: Grey to brown Solution
Formuła: C₄H₇BrMg
Temp. Wrzenia: 65 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,937 g/cm³
Temp. Zapłonu: –30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00209554
Numer CAS: 7103-09-5
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Identification Confirmed