Drukuj
Isobutylmagnesium bromide 2 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
427391000 427398000
427391000.EA 708 PLN
427391000. 427398000.
Isobutylmagnesium bromide 2 M in diethyl ether, AcroSeal®
Isobutylmagnesium bromide
Appearance: Yellow to dark brown Solution
Formuła: C₄H₉BrMg
Temp. Wrzenia: 34,6 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,941 g/cm³
Temp. Zapłonu: –34 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075126
Numer CAS: 926-62-5
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to dark brown Solution
Titration Grignard 1.9 to 2.2 M
Specific surface area 35 to 65 m²/g
pH 3.5 to 4.5 (4 % dispersion)
Acidity (HCl) ≤0.3 %