Drukuj
Etylenodiamina 99+%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Etano-1,2-diamina, 1,2-Diaminoetan
427261000 427268000
427261000.EA 697 PLN
427261000. 427268000.
Etylenodiamina 99+%, AcroSeal®
Etylenodiamina
Formuła: C₂H₈N₂
MW: 60.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 117
Temp. topnienia: 11 °C
Gęstość: 0.898 g/cm³
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008204
Numer CAS: 107-15-3
Jednostka: 1604
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA