Drukuj
tert-butyloamina 99%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Aminoisobutane
427241000 427248000
427241000.EA 169 PLN
427241000. 427248000.
tert-butyloamina 99%, AcroSeal®
tert-butyloamina
Formuła: C₄H₁₁N
Temp. Wrzenia: 44,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –67 °C
Gęstość: 0,69 g/cm³
Temp. Zapłonu: –38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008050
Numer CAS: 75-64-9
Jednostka: 2734
ADR: 8,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA