Drukuj
Metanolan sodu 0.5 M in methanol, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
427221000 427228000
427221000.EA 454 PLN
427221000. 427228000.
Metanolan sodu 0.5 M in methanol, AcroSeal®
Metanolan sodu
Formuła: CH₃NaO
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012179
Numer CAS: 124-41-4
Jednostka: 1992
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.60 M
UV at 240 nm A: ≤0.02
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.00015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered