Drukuj
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
427090050 427090250
ACRO427090050EA 342 PLN
ACRO427090050 ACRO427090250
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane 97%
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formuła: C₁₂H₁₉BrOSi
Temp. Wrzenia: 137 °C (25 mmHg)
Gęstość: 1,174 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00239382
Numer CAS: 67963-68-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure