Drukuj
N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-Benzyloxycarbonyl-1,3-propanediamine hydrochloride, N-Z-1,3-Propanediamine hydrochloride, N-Benzyloxycarbonyl-1,3-diaminopropane hydrochloride, N-Cbz-1,3-diaminopropane Hydrochloride, Benzyl N-(3-Aminopropyl)carbamate Hydrochloride, N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid Benzyl Ester Hydrochloride, Benzyl (3-aminopropyl)carbamate hydrochloride
427070010 427070050
ACRO427070010EA 335 PLN
ACRO427070010 ACRO427070050
N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride 98%
N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formuła: C₁₁H₁₆N₂O₂
MW: 244.72 g/mol
Temp. topnienia: 185…189 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00270153
Numer CAS: 17400-34-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 189 °C
NMR consistent with structure
Titration with HClO4 ≥97.5 %