Drukuj
Hexyl chloroformate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexyl carbonochloridate
427040050 427040250
ACRO427040050EA 457 PLN
ACRO427040050 ACRO427040250
Hexyl chloroformate 98%
Hexyl chloroformate
Formuła: C₇H₁₃ClO₂
MW: 164.6299 g/mol
Temp. Wrzenia: 60…61 °C (7 mmHg)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000651
Numer CAS: 6092-54-2
Jednostka: 3277
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %