Drukuj
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methyl-4-methoxybenzaldehyde
427020010 427020050
ACRO427020010EA 247 PLN
ACRO427020010 ACRO427020050
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02261771
Numer CAS: 52289-54-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure