Drukuj
3-(2-Bromoethyl)-1H-indole 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(2-Bromoethyl)indole
426910010 426910050
ACRO426910010EA 244 PLN
ACRO426910010 ACRO426910050
3-(2-Bromoethyl)-1H-indole 95%
3-(2-Bromoethyl)-1H-indole
Appearance: Off-white to light brown Crystalline powder
Formuła: C₁₀H₁₀BrN
MW: 224.101 g/mol
Temp. topnienia: 97…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130155
Numer CAS: 3389-21-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 101 °C
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure