Drukuj
2-(Diethylamino)ethyl bromide hydrobromide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromotriethylamine Hydrobromide, 2-Bromoethyldiethylamine Hydrobromide, 2-Bromo-N,N-diethylethylamine Hydrobromide
426860250 426861000
ACRO426860250EA 621 PLN
ACRO426860250 ACRO426861000
2-(Diethylamino)ethyl bromide hydrobromide 98%
2-(Diethylamino)ethyl bromide hydrobromide
Appearance: White to yellow Powder or solid
Formuła: C₆H₁₄BrN
MW: 261.00 g/mol
Temp. topnienia: 211…215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040376
Numer CAS: 1069-72-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure