Drukuj
Pirowęglan di-tert-butylu 1 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
426801000 426808000
426801000.EA 340 PLN
426801000. 426808000.
Pirowęglan di-tert-butylu 1 M in THF, AcroSeal®
Pirowęglan di-tert-butylu
Formuła: C₁₀H₁₈O₅
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008805
Numer CAS: 24424-99-5
Jednostka: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Titration by coupling 0.90 to 1.10 M