Drukuj
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide, Ethylene Sulphate
426630010 426630050
ACRO426630010EA 169 PLN
ACRO426630010 ACRO426630050
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide 96%
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide
Appearance: White to beige Powder
Formuła: C₂H₄O₄S
MW: 124.11 g/mol
Temp. topnienia: 95…97 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00221769
Numer CAS: 1072-53-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥95.0 %