Drukuj
2-Cyclopentylphenol 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
426510010 426510050
ACRO426510010EA 494 PLN
ACRO426510010 ACRO426510050
2-Cyclopentylphenol 98+%
2-Cyclopentylphenol
Appearance: White to orange Low melting solid
Formuła: C₁₁H₁₄O
Temp. Wrzenia: 148…150 °C (18 mmHg)
Temp. topnienia: 36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009952
Numer CAS: 1518-84-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to orange Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 38 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure