Drukuj
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methylindole-3-carboxylic acid
426480010 426480050
ACRO426480010EA 143 PLN
ACRO426480010 ACRO426480050
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formuła: C₁₀H₉NO₂
Temp. topnienia: 197…200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01321244
Numer CAS: 32387-21-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 202 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure