Drukuj
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol 1 M in water dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
426380100 426380500 426382500
ACRO426380100EA 186 PLN
ACRO426380100 ACRO426380500 ACRO426382500
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol 1 M in water dla biochemii
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol
Formuła: C₄H₁₀O₂S₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004877
Numer CAS: 3483-12-3
Jednostka: 3334
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Titration Iodimetric 0.90 to 1.10 M
UV at 500 nm A: ≤0.05