Drukuj
tert-butylan potasowy 20% w/w 1.6-1.7 M THF, AcroSeal®, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potassium tert-butylate, Potassium tert-butanolate
428791000 428798000
428791000.EA 1200 PLN
428791000. 428798000.
tert-butylan potasowy 20% w/w 1.6-1.7 M THF, AcroSeal®, pure
tert-butylan potasowy
Formuła: C₄H₉KO
MW: 112.21 g/mol
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012162
Numer CAS: 865-47-4
Jednostka: 2920
ADR: 8 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to amber Solution
Strength 1.60 to 1.75 M