Drukuj
Weglan dimetylu, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
428730010 428731000
428730010.EA 860 PLN
428730010. 428731000.
Weglan dimetylu, extra dry 99+%, AcroSeal®
Weglan dimetylu
Formuła: C₃H₆O₃
Temp. Wrzenia: 90 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2…4 °C
Gęstość: 1,069 g/cm³
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008420
Numer CAS: 616-38-6
Jednostka: 1161
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA