Drukuj
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (6-Bromopyridin-2-yl)methanol, 2-Bromo-6-pyridinemethanol, 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
426310010 426310050
ACRO426310010EA 360 PLN
ACRO426310010 ACRO426310050
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formuła: C₆H₆BrNO
Temp. topnienia: 34…39 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039884
Numer CAS: 33674-96-3
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 41 °C
GC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure