Drukuj
1,4-Pentadien-3-ol 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
426240050 426240250
ACRO426240050EA 609 PLN
ACRO426240050 ACRO426240250
1,4-Pentadien-3-ol 98% stabilised
1,4-Pentadien-3-ol
Formuła: C₅H₈O
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008633
Numer CAS: 922-65-6
Jednostka: 1987
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 0.4 % Hydroquinone